1349502
USP
L-isoleucina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
leucine
fabricante/nome comercial
USP
pf
288 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)