1347610
USP
Irinotecan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (S)-10-Hydroxycamptothecin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
irinotecan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)[C@]5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)cc(cc4)O
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
chave InChI
HAWSQZCWOQZXHI-FQEVSTJZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare system suitability solutions during impurity analysis according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)