1344666
USP
Iohexol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide, N,N′-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitroisophthalamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
iohexol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(cc(c1)C(=O)NCC(O)CO)C(=O)NCC(O)CO
InChI
1S/C14H19N3O8/c18-6-11(20)4-15-13(22)8-1-9(3-10(2-8)17(24)25)14(23)16-5-12(21)7-19/h1-3,11-12,18-21H,4-7H2,(H,15,22)(H,16,23)
chave InChI
LJEBHEAPZMNBSI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)