I0320820
Iohexol impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 5-Amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
iohexol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N
InChI
1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-1-5(23)3-21)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-2-6(24)4-22/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26)
chave InChI
KAEGSAWWVYMWIQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)