1340009
USP
Indocyanine green
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cardiogreen, Foxgreen, IC Green, Indocyanine green
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
indocyanine green
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
chave InChI
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Evaluation of gastric tube blood flow by multispectral camera and fluorescence angiography: This study demonstrates the application of Indocyanine green in assessing the blood flow in gastric tubes using multispectral imaging techniques, contributing to enhanced surgical outcomes and patient safety in gastrointestinal operations (Haruta et al., 2024).
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3