1338313
USP
Imiquimod
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Imiquimod, 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazole[4,5-c]quinoline-4-amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
imiquimod
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
chave InChI
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TLR7(51284)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Imiquimod Cream
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3