PHR3014
Imiquimod Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1338335
família API
imiquimod
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[n+]1(c2c(c3[n](cnc3c1)CC(C)C)cccc2)[O-]
InChI
1S/C14H15N3O/c1-10(2)7-16-9-15-12-8-17(18)13-6-4-3-5-11(13)14(12)16/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3
chave InChI
RBKTVDLDAPUNMV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)