Documentos Principais
869019-M
Sigma-Aldrich
Normal Rabbit Serum, Lyophilized Solid
Sinônimo(s):
Normal Rabbit Serum
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.41
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
<0.05% Hemoglobin
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Normal carrier sera, produced from pooled lots of sera from healthy, non-immunized rabbits. Suitable for use in radioimmunoassay.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
pH 6.5-8.0.
Reconstituição
Reconstitute in 5 ml of H₂O.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1