1335009
USP
Hyoscyamine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(αS)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester sulfate hydrate (2:1:2)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hyoscyamine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N4(C5CCC4CC(C5)OC(=O)[C@H](CO)c6ccccc6)C.N1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3)C.O.O
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13?,14?,15?,16-;;;/m11.../s1
chave InChI
BXSVDJUWKSRQMD-YBRNEGGZSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Hyoscyamine
- Hyoscyamine Hydrobromide
- Hyoscyamine Sulfate
- Hyoscyamine Sulfate Elixir
- Hyoscyamine Sulfate Injection
- Hyoscyamine Sulfate Oral Solution
- Hyoscyamine Sulfate Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)