1325005
USP
Hydroxyamphetamine hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(2-Aminopropyl)phenol hydrobromide, NSC 61065, Paredrine hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydroxyamphetamine
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C9H13NO.BrH/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8;/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3;1H
chave InChI
RZCJLMTXBMNRAD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)