1311000
USP
Homatropine methylbromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Homatropine methobromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
homatropine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H24NO3.BrH/c1-18(2)13-8-9-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-16,19H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FUFVKLQESJNNAN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Homatropine Methylbromide Tablets
- Hydrocodone Bitartrate and Homatropine Methylbromide Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3