1310008
USP
Homatropine hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
DL-Homatropine hydrobromide, DL-endo-α-Hydroxybenzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
homatropine
fabricante/nome comercial
USP
pf
214-217 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H
chave InChI
DWSGTFTVBLXELC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Homatropine Hydrobromide Ophthalmic Solution
- Homatropine Methylbromide
- Belladonna Extract
- Belladonna Leaf
- Belladonna Tincture
- Belladonna Extract Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)