1295607
USP
Glycerol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Glicerol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
família API
glycerin
temperatura de autoignição
698 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Glycerin Ophthalmic Solution
- Glyceryl Dibehenate
- Mono- and Di-glycerides
- Ethylcellulose Dispersion Type B
- L-Alpha-Glycerylphosphorylcholine
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)