1294976
USP
Glutamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glutamic acid
forma
crystalline
fabricante/nome comercial
USP
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
205 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.54 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1