1288667
USP
Gemifloxacin Mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-7-[3-(Aminomethyl)-4-oxo-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 74-(Z)-(O-methyloxime) monomethanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
família API
gemifloxacin
embalagem
pkg of 300 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Gemifloxacin Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3