1282004
USP
Fluphenazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Fluphenazine dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluphenazine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
chave InChI
MBHNWCYEGXQEIT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
Aplicação
- Fluphenazine Decanoate Injection
- Fluphenazine Hydrochloride
- Fluphenazine Hydrochloride Elixir
- Fluphenazine Hydrochloride Injection
- Fluphenazine Hydrochloride Oral Solution
- Fluphenazine Hydrochloride Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)