Y0000299
Fluphenazine sulfoxide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Fluphenazine sulphoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluphenazine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)[S](=O)c3c(cccc3)N2CCCN4CCN(CC4)CCO
InChI
1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
chave InChI
UFPPOFUTIWYLNR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)