BP561
trans-Clopenthixol hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
trans-Clopenthixol dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zuclopenthixol
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1c2c(cc(cc2)Cl)\C(=C\CCN4CCN(CC4)CCO)\c3c1cccc3.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C22H25ClN2OS.2ClH/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26;;/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2;2*1H/b18-5+;;
chave InChI
LPWNZMIBFHMYMX-MONHGIHASA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)