1273003
USP
Fludrocortisone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione acetate, 9-Fluorocortisol acetate, 9-Fluorohydrocortisone acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fludrocortisone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C23H31FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
SYWHXTATXSMDSB-GSLJADNHSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C2(4306)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Fludrocortisone Acetate Compounded Oral Suspension
- Fludrocortisone Acetate Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Fludrocortisone Acetate Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)