1266868
USP
Ethyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ethyl palmitate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
p.e.
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
pf
24-26 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)