1266835
USP
Etravirine System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
embalagem
pkg of 15 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
InChI
1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
chave InChI
PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3