Documentos Principais
1265526
USP
2-Etil-1-hexanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Álcool iso-octílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Beilstein:
1719280
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.49 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
família API
2-ethylhexan-1-ol
temperatura de autoignição
550 °F
Lim. expl.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
183-186 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
2-Ethylhexan-1-ol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)