1265457
USP
Ethylbenzene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
temperatura de autoignição
810 °F
Lim. expl.
6.7 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
136 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
hearing organs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1