1255850
USP
Eszopiclone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+)-Eszopiclone, (+)-(5S)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate, (S)-Zopiclone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
eszopiclone
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cnc(cc1)N2[C@H](c4nccnc4C2=O)OC(=O)N3CCN(CC3)C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m0/s1
chave InChI
GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Eszopiclone Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)