1229883
USP
Duloxetine Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-4-{Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino}-4-oxobutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
duloxetine, duloxetine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)[C@@H](Oc2c3c(ccc2)cccc3)CCN(C)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C22H23NO4S/c1-23(21(24)11-12-22(25)26)14-13-19(20-10-5-15-28-20)27-18-9-4-7-16-6-2-3-8-17(16)18/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1
chave InChI
AJLVEKJDKWHFDD-IBGZPJMESA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Duloxetine Delayed-Release Capsules.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)