Documentos Principais
19914
Supelco
(S)-(−)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
reference material
Sinônimo(s):
Duloxetine impurity B (PhEur)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H13NOS
Número CAS:
Peso molecular:
171.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
família API
duloxetine, duloxetine
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -12.0±2.0°, c = 1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
chave InChI
YEJVVFOJMOHFRL-ZETCQYMHSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)