1225306
USP
Dorzolamide Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(4S,6S)-4-Amino-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride, (4S,6S)-4-Amino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide hydrochloride, N-Deethyldorzolamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dorzolamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C8H12N2O4S3.ClH/c1-4-2-6(9)5-3-7(17(10,13)14)15-8(5)16(4,11)12;/h3-4,6H,2,9H2,1H3,(H2,10,13,14);1H/t4-,6-;/m0./s1
chave InChI
VZLLBYYSCGNPPR-DPIOYBAHSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Dorzolamide Hydrochloride and Timolol Maleate Ophthalmic Solution
- Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)