1224008
USP
Disulfiram
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tetraethylthiuram disulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) disulfide, Disulfiram, TETD
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
disulfiram
fabricante/nome comercial
USP
pf
69-71 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALDH2(217)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Disulfiram Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)