1213001
USP
Dinoprost tromethamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Prostaglandin F2α tris salt, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprosta-5,13-dienoic acid tris salt, PGF2α−Tris
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dinoprost
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
chave InChI
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGFR(5737)
Descrição geral
Aplicação
- Dinoprost Tromethamine Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3