1199308
USP
Dyglycine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Glycylglycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dyglycine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]CC(=O)NCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)