1187091
USP
Dibutyl sebacate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Ethylcellulose Dispersion Type B
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
352.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
178 °C - closed cup