1179005
USP
Dexchlorpheniramine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt, (S)-γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dexchlorpheniramine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
chave InChI
DBAKFASWICGISY-DASCVMRKSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Dexchlorpheniramine Maleate Oral Solution
- Dexchlorpheniramine Maleate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)