1162148
USP
Cytosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Aminopyrimidin-2-(1H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cytosine
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
chave InChI
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Gemcitabine for Injection
- Gemcitabine Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1