1154525
USP
Cyclobenzaprine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Desmethylcyclobenzaprine hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, N-Methyl-3-(2-tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaenylidene)propan-1-amine hydrochloride, Norproheptatriene hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cyclobenzaprine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H
chave InChI
UZMPCPFDZYTEJG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Cyclobenzaprine Hydrochloride
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Tablets
- Nortriptyline Hydrochloride
- Nortriptyline Hydrochloride Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3