1151006
USP
Crotamiton
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Ethyl-o-crotonotoluidide, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
descrição
predominantly trans
família API
crotamiton
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
chave InChI
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Crotamiton Cream
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)