1134186
USP
Cilostazol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-1-[4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cilostazol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC1)N(CCCCC2=NN=NN2C3CCCCC3)C(C1=C4)=CC=C4OCCCCC5=NN=NN5C6CCCCC6
InChI
1S/C31H45N9O2/c41-31-20-17-24-23-27(42-22-10-8-16-30-33-35-37-40(30)26-13-5-2-6-14-26)18-19-28(24)38(31)21-9-7-15-29-32-34-36-39(29)25-11-3-1-4-12-25/h18-19,23,25-26H,1-17,20-22H2
chave InChI
GVMLJEUDNKNZAH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)