PHR2855
Cilostazol Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbstyril
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1134164
família API
cilostazol
forma
solid
embalagem
pkg of 100 mg
pf
236-240 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
chave InChI
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.