1134062
USP
Cimetidine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
SKF-92334
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cimetidine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
chave InChI
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH2(3274)
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)