1134040
USP
Ciclopirox Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ciclopirox
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
chave InChI
GPKRKAFTZYODFF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Ciclopirox
- Ciclopirox Olamine
- Ciclopirox Topical Solution
- Ciclopirox Olamine Cream
- Ciclopirox Olamine Topical Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)