1134084
USP
Ciclopirox Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ciclopirox
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1[c](cc(cc1C2CCCCC2)C)=O
InChI
1S/C12H17NO/c1-9-7-11(13-12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
USGUFDUEIADEJP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)