1133828
USP
Cimifugin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-7-(Hydroxymethyl)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-2,3-dihydro-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 2,3-Dihydro-4-methoxy-7-(hydroxymethyl)-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, Cimitin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
família API
cimifugin
embalagem
pkg of 15 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](cc1CO)=O)c(c3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)OC
InChI
1S/C16H18O6/c1-16(2,19)13-5-9-11(22-13)6-12-14(15(9)20-3)10(18)4-8(7-17)21-12/h4,6,13,17,19H,5,7H2,1-3H3/t13-/m0/s1
chave InChI
ATDBDSBKYKMRGZ-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Siler Root
- Siler Root Dry Extract
- Siler Root Powder
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)