1091108
USP
Capsaicin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
capsaicin
fabricante/nome comercial
USP
pf
62-65 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
chave InChI
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Informações sobre genes
human ... TRPV1(7442)
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard solutions for the assay, identification, composition and strength analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Capsaicin
- Capsicum Oleoresin
- Capsicum
- Ginger Tincture
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)