1090728
USP
Capecitabine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Fluoro-5′-deoxyuridine, 5′dFUrd, Doxifluridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
capecitabine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
chave InChI
ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Capecitabine
- Capecitabine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2