1086800
USP
Calcium gluceptate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2ξ)-Glucoheptonic acid calcium salt (2:1)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calcium gluceptate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/2C7H14O8.Ca/c2*8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2*2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-,6?;/m11./s1
chave InChI
FATUQANACHZLRT-KMRXSBRUSA-L
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Calcium Gluceptate Injection
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3