PHR1708
Ascorbic acid Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
D-xylo-Hex-2-ulosonic acid, D-sorbosonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001024
família API
ascorbic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)