1084259
USP
Butiraldeído
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Butanal
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
90 mmHg ( 20 °C)
família API
butyraldehyde
temperatura de autoignição
390 °F
Lim. expl.
12.5 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.380 (lit.)
p.e.
75 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as:
- Isobutyl Alcohol
- Butyl Alcohol
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde