1083529
USP
Butyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Butyl hexadecanoate, Palmitic acid butyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
butyl palmitate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20(21)22-19-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
chave InChI
GLYJVQDYLFAUFC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Butyl Stearate
- Butyl Palmitostearate
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3