1082639
USP
Butyl stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Stearic acid butyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
butyl stearate
fabricante/nome comercial
USP
densidade
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
chave InChI
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Butyl Palmitostearate
- Butyl Stearate
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1