1081501
USP
Butamben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Butyl 4-aminobenzoate, Butamben
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
butamben
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
174 °C/8 mmHg (lit.)
pf
57-58 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
chave InChI
IUWVALYLNVXWKX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TRPA1(8989) , TRPV4(59341)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Gel
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Aerosol
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Solution
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)