1075531
USP
Bismuth citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Bismuth(III) citrate, Bismuth citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bismuth citrate
fabricante/nome comercial
USP
pf
300 °C (dec.) (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC12CC(=O)O[Bi](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
chave InChI
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)